Rabbit TIGIT, Fc Tag (TIT-R5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 16 - Pro 142 (Accession G1SLC1). 1 * 50 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Rabbit TIGIT, Fc Tag (TIT-R5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 16 - Pro 142 (Accession G1SLC1). 1 * 50 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rabbit TIGIT, Fc Tag (TIT-R5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 16 - Pro 142 (Accession G1SLC1). 1 * 50 µG ACRBTIT-R5259-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou