Human TIM-3, Fc Tag (TM3-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 22 - Arg 200 (Accession Q8TDQ0-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human TIM-3, Fc Tag (TM3-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 22 - Arg 200 (Accession Q8TDQ0-1). 1 * 1 mg ACRBTM3-H5258-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou