Human TNFR1, His Tag (TN1-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 22 - Thr 211 (Accession NP001056). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human TNFR1, His Tag (TN1-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 22 - Thr 211 (Accession NP001056). 1 * 100 µG ACRBTN1-H5222100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou