Biotinylated Human OX40, Avitag,His Tag (recommended for biopanning) (TN4-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It cont ains AA Leu 29 - Ala 216 (Accession NP003318.1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human OX40, Avitag,His Tag (recommended for biopanning) (TN4-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It cont ains AA Leu 29 - Ala 216 (Accession NP003318.1). 1 * 200 µG ACRBTN4-H82E4200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou