Biotinylated Human CD27, Fc,Avitag (TN7-H82F6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 21 - Ile 192 (Accessio n NP001233). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD27, Fc,Avitag (TN7-H82F6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 21 - Ile 192 (Accessio n NP001233). 1 * 25 µG ACRBTN7-H82F6-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou