MABSol® Biotinylated Human TNF-alpha, His,Avitag (active trimer) (MALS verified) (TNA-H82E3) is expressed from human HEK293 cells. I t contains AA Val 77 - Leu 233 (Accession NP000585.2). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
MABSol® Biotinylated Human TNF-alpha, His,Avitag (active trimer) (MALS verified) (TNA-H82E3) is expressed from human HEK293 cells. I t contains AA Val 77 - Leu 233 (Accession NP000585.2). 1 * 200 µG ACRBTNA-H82E3200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou