Human Osteoprotegerin, His Tag (TNB-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 22 - Leu 401 (Accession N P002537). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Osteoprotegerin, His Tag (TNB-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 22 - Leu 401 (Accession N P002537). 1 * 1 mg ACRBTNB-H5220-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou