Human DcR3, Fc Tag (TNB-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 30 - His 300 (Accession O95407-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human DcR3, Fc Tag (TNB-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 30 - His 300 (Accession O95407-1). 1 * 1 mg ACRBTNB-H5255-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou