Recombinat Protein,Biotinylated Human TPBG 5T4 Protein, His,Avitag™,Biotinylated Human TPBG, His,Avitag (TPG-H82Eb) is expressed fr om human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 32 - Ser 355 (Accession Q13641-1).This protein carries a polyhistidin 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Biotinylated Human TPBG 5T4 Protein, His,Avitag™,Biotinylated Human TPBG, His,Avitag (TPG-H82Eb) is expressed fr om human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 32 - Ser 355 (Accession Q13641-1).This protein carries a polyhistidin 1 * 25 µG ACRBTPG-H82EB-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou