Biotinylated Human TRAIL R2, Avitag,His Tag (TR2-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 56 - Glu 182 (Accession O14763-1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human TRAIL R2, Avitag,His Tag (TR2-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 56 - Glu 182 (Accession O14763-1). 1 * 200 µG ACRBTR2-H82E6200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou