Mouse TRAIL R2, His Tag (TR2-M52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 53 - Lys 180 (Accession Q9QZM4-1 ). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse TRAIL R2, His Tag (TR2-M52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 53 - Lys 180 (Accession Q9QZM4-1 ). 1 * 100 µG ACRBTR2-M52H5100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou