Human TSLP (R127A, R130A), Mouse IgG2a Fc Tag (TSP-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 29 - Gln 15 9 (Accession Q969D9-1 (R127A, R130A)). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human TSLP (R127A, R130A), Mouse IgG2a Fc Tag (TSP-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 29 - Gln 15 9 (Accession Q969D9-1 (R127A, R130A)). 1 * 100 µG ACRBTSP-H5255100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou