Biotinylated Human TSLP (R127A, R130A), His,Avitag (TSP-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 29 - G ln 159 (Accession Q969D9-1 (R127A, R130A)). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human TSLP (R127A, R130A), His,Avitag (TSP-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Tyr 29 - G ln 159 (Accession Q969D9-1 (R127A, R130A)). 1 * 25 µG ACRBTSP-H82E0-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou