Human TSLP R, Fc Tag (TSR-H525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 25 - Lys 231 (Accession Q9HC73-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human TSLP R, Fc Tag (TSR-H525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 25 - Lys 231 (Accession Q9HC73-1). 1 * 1 mg ACRBTSR-H525A-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou