Recombinat Protein,Human TYRO3 Dtk Protein, Fc Tag,Human TYRO3, Fc Tag (TY3-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It c ontains AA Ala 41 - Ser 428 (Accession AAH51756).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The prot 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Recombinat Protein,Human TYRO3 Dtk Protein, Fc Tag,Human TYRO3, Fc Tag (TY3-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It c ontains AA Ala 41 - Ser 428 (Accession AAH51756).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The prot 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human TYRO3 Dtk Protein, Fc Tag,Human TYRO3, Fc Tag (TY3-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It c ontains AA Ala 41 - Ser 428 (Accession AAH51756).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The prot 1 * 1 mg ACRBTY3-H5251-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou