Human VCAM-1, His Tag (VC1-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 25 - Pro 697 (Accession NP001069). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human VCAM-1, His Tag (VC1-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 25 - Pro 697 (Accession NP001069). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human VCAM-1, His Tag (VC1-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 25 - Pro 697 (Accession NP001069). 1 * 100 µG ACRBVC1-H5224100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou