ActiveMax Human VEGF110, Tag Free (HPLC-verified) (VE0-H5212) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - A rg 136 (Accession NP001165097). 1 * 20 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
ActiveMax Human VEGF110, Tag Free (HPLC-verified) (VE0-H5212) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - A rg 136 (Accession NP001165097). 1 * 20 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ActiveMax® Human VEGF110, Tag Free (HPLC-verified) (VE0-H5212) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - A rg 136 (Accession NP001165097). 1 * 20 µG ACRBVE0-H5212-20UG 1 * 20 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou