Biotinylated Mouse VEGF120, His,Avitag (VE0-M82Q2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 146 (Acce ssion Q00731-3). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Mouse VEGF120, His,Avitag (VE0-M82Q2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 146 (Acce ssion Q00731-3). 1 * 200 µG ACRBVE0-M82Q2200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou