ActiveMax® Human VEGF121, Tag Free (VE1-H4213) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 147 (Accessio n P15692-9). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ActiveMax® Human VEGF121, Tag Free (VE1-H4213) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 147 (Accessio n P15692-9). 1 * 1 mg ACRBVE1-H4213-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou