ActiveMax® Human VEGF121, Tag Free (VE1-H4213) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 147 (Accessio n P15692-9). 1 * 20 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ActiveMax® Human VEGF121, Tag Free (VE1-H4213) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 147 (Accessio n P15692-9). 1 * 20 µG ACRBVE1-H4213-20UG 1 * 20 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou