MABSol® Biotinylated Human VEGF121, Avitag,His Tag (VE1-H82E1) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Ala 27 - Arg 147 (Accession P15692-9). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
MABSol® Biotinylated Human VEGF121, Avitag,His Tag (VE1-H82E1) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Ala 27 - Arg 147 (Accession P15692-9). 1 * 25 µG ACRBVE1-H82E7-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou