Rhesus macaque VEGF R2, His Tag (VE2-C52H3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Glu 764 (Accession F7E313). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rhesus macaque VEGF R2, His Tag (VE2-C52H3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Glu 764 (Accession F7E313). 1 * 1 mg ACRBVE2-C52H3-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou