ActiveMax® Mouse VEGF164, Tag Free (HPLC-verified) (VE4-M4216) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 190 (Accession AAB22253.1 ). 1 * 50 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ActiveMax® Mouse VEGF164, Tag Free (HPLC-verified) (VE4-M4216) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 190 (Accession AAB22253.1 ). 1 * 50 µG ACRBVE4-M4216-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou