Biotinylated Mouse VEGF164, His,Avitag (VE4-M82Q3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 190 (Acce ssion Q00731-2). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Mouse VEGF164, His,Avitag (VE4-M82Q3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 190 (Acce ssion Q00731-2). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Mouse VEGF164, His,Avitag (VE4-M82Q3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - Arg 190 (Acce ssion Q00731-2). 1 * 200 µG ACRBVE4-M82Q3200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou