ActiveMax® Human VEGF165, Tag Free (MALS verified) (VE5-H4210) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - A rg 191 (Accession P15692-4). 1 * 20 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ActiveMax® Human VEGF165, Tag Free (MALS verified) (VE5-H4210) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 27 - A rg 191 (Accession P15692-4). 1 * 20 µG ACRBVE5-H4210-20UG 1 * 20 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou