Human VEGF-B, His Tag (VE6-H5225) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Pro 22 - Ala 207 (Accession P49765-1). 1 * 50 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human VEGF-B, His Tag (VE6-H5225) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Pro 22 - Ala 207 (Accession P49765-1). 1 * 50 µG ACRBVE6-H5225-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou