Human VEGF-C, His Tag (VEC-H4225) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 103 - Arg 227 (Accession AAH35212 .1). 1 * 50 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human VEGF-C, His Tag (VEC-H4225) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 103 - Arg 227 (Accession AAH35212 .1). 1 * 50 µG ACRBVEC-H4225-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou