Human VEGF-D, His Tag (VED-H5228) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 93 - Ser 201 (Accession AAH27948). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human VEGF-D, His Tag (VED-H5228) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 93 - Ser 201 (Accession AAH27948). 1 * 1 mg ACRBVED-H5228-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou