Human VSIG3, Fc Tag (VS3-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Gly 241 (Accession Q5DX21-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human VSIG3, Fc Tag (VS3-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Gly 241 (Accession Q5DX21-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human VSIG3, Fc Tag (VS3-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Gly 241 (Accession Q5DX21-1). 1 * 1 mg ACRBVS3-H5258-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou