Biotinylated Human VSIG3, Fc,Avitag (VS3-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Gly 241 (Accessi on Q5DX21-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human VSIG3, Fc,Avitag (VS3-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Gly 241 (Accessi on Q5DX21-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human VSIG3, Fc,Avitag (VS3-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 23 - Gly 241 (Accessi on Q5DX21-1). 1 * 25 µG ACRBVS3-H82F9-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou