Recombinat Protein,Human VSIG8 Protein, Fc tag,Human VSIG8, Fc Tag (VS8-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contai ns AA Val 22 - Gly 263 (Accession NP001013683.1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The pro 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human VSIG8 Protein, Fc tag,Human VSIG8, Fc Tag (VS8-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contai ns AA Val 22 - Gly 263 (Accession NP001013683.1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The pro 1 * 100 µG ACRBVS8-H5250100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou