Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(±)-2-Amino-1-butanol 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminobutan-1-ol, (±)-2-Amino-1-butanol

103250050
ACRO103250050EA 29.2 EUR InStock
ACRO103250050
(±)-2-Amino-1-butanol 97%
(±)-2-Aminobutan-1-ol


Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.944 g/cm³
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008095
Numéro CAS: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00426
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -60° to -64° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité