Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
103310050
ACRO103310050EA 45.7 EUR InStock
ACRO103310050
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005238
Numéro CAS: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité