Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminopyrimidine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrimidin-2-ylamine, Pyrimidin-2-amine

104580050 104581000 104585000
ACRO104580050EA 23.7 EUR InStock
ACRO104580050 ACRO104581000 ACRO104585000
2-Aminopyrimidine 98%
2-Aminopyrimidine


Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Point d'ébullition: 158 °C (186mbar)
Point de fusion: 124…127 °C
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006089
Numéro CAS: 109-12-6
EINECS: 203-648-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
BSC Certification Passes

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité