Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide anthracène-9-carboxylique 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

104880100
ACRO104880100EA 58 EUR InStock
ACRO104880100
Acide anthracène-9-carboxylique 99%
9-Anthracenecarboxylic acid


Formule: C₁₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 411 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 213…219 °C
Densité: 1,397 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001257
Numéro CAS: 723-62-6
EINECS: 211-964-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 218 °C
Titration with TBAH ≥98.5 %
Free amine ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité