4-Benzoylbutyric acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
105740250
ACRO105740250EA 123 EUR InStock
ACRO105740250
4-Benzoylbutyric acid 97%
4-Benzoylbutyric acid
Appearance: Off-white to light beige Crystalline powder
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004411
Numéro CAS: 1501-05-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité