Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
106321000
ACRO106321000EA 58.3 EUR InStock
ACRO106321000
Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium 98%
Chlorure de bis(2-chloroéthyl)ammonium
Formule: C₄H₁₀Cl₃N
MW: 178,49 g/mol
Point de fusion: 210…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012515
Numéro CAS: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité