Bleu de méthylthymol, sel de sodium, soluble dans l'eau, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
106370050
ACRO106370050EA 140 EUR InStock
ACRO106370050
Bleu de méthylthymol, sel de sodium, soluble dans l'eau, pur
Bleu de méthylthymol, sel de sodium
Formule: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148905
Numéro CAS: 1945-77-3
EINECS: 217-743-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to red-brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C, 1 h)
UV Lambda max 435 to 443 nm (in water)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥120 (at lambda max, in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité