Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2-Bromopentane 90% tech.

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (±)-2-Pentyl bromide

107231000
ACRO107231000EA 166 EUR InStock
ACRO107231000
(±)-2-Bromopentane 90% tech.
(±)-2-Bromopentane


Formule: H₃CBrCH(CH₂)₂CH₃
MW: 151,05 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.5 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000160
Numéro CAS: 107-81-3
EINECS: 203-521-3
ONU: 2343
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4393 to 1.4413 (20°C, 589 nm)
GC ≤12 % (3-Bromopentane) Typical
Color scale ≤100 APHA

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité