Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
107250050
ACRO107250050EA 26.7 EUR InStock
ACRO107250050
Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle 98%
Oxyde de 2-bromoéthyle et de phényle
Formule: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Point d'ébullition: 144 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 33.5…34 °C
Densité: 1,3555 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000234
Numéro CAS: 589-10-6
EINECS: 209-634-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow Solid or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité