Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 4-bromopyridinium 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride

107420050 107420250
ACRO107420050EA 75.7 EUR InStock
ACRO107420050 ACRO107420250
Chlorure de 4-bromopyridinium 98%
Chlorure de 4-bromopyridinium


Formule: C₅H₅BrClN
MW: 194,46 g/mol
Point de fusion: 313…315 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012828
Numéro CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow-pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité