Nε-carbobenzoxy-L-lysine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
108360250
ACRO108360250EA 79.7 EUR InStock
ACRO108360250
Nε-carbobenzoxy-L-lysine 98%
Nepsilon-carbobenzoxy-L-lysine
CAS No.: 1155-64-2
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₄
Point de fusion: 259 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002638
Numéro CAS: 1155-64-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +12.0° to +16.0° (20°C, 589 nm) (c=1, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité