Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorobenzènesulfonamide 98+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

108631000
ACRO108631000EA 45.5 EUR InStock
ACRO108631000
4-Chlorobenzènesulfonamide 98+%
4-Chlorobenzènesulfonamide


Formule: C₆H₆ClNO₂S
MW: 191,64 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144…148 °C
Numéro MDL: MFCD00007936
Numéro CAS: 98-64-6
EINECS: 202-689-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
HPLC ≥98.0 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤5 APHA
Stabilizer Approx. 0.4 % Methanol
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0001 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
Free chlorine ≤0.0005 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité