Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride

109701000
ACRO109701000EA 50.5 EUR InStock
ACRO109701000
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène 98%
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène


Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.511 g/cm³
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007084
Numéro CAS: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
ONU: 2307
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité