Cholestérol 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
110190250
ACRO110190250EA 0 EUR InStock
ACRO110190250
Cholestérol 95% stabilisé
Cholestérol
Formule: C₂₇H₄₆O
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…150 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003646
Numéro CAS: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
Merck Index: 13,02221
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 350 ppm alpha-Tocopherol
Acid value ≤1 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité