Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

110890010 110892500 110890051
ACRO110890010EA 61.7 EUR InStock
ACRO110890010 ACRO110892500 ACRO110890051
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 99%
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine


Formule: C₃Cl₃N₃
Point d'ébullition: 190 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 145…148 °C
Densité: 1.92 g/cm³
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006046
Numéro CAS: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
ONU: 2670
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent May contain 0% to 0.5% Silica as an additive

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité