Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3'-Diaminobenzidine 98+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-3,3',4,4'-tetraamine, DAB, 3,3',4,4'-Biphenyltetramin, Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine

112080050 112080250
ACRO112080050EA 54.6 EUR InStock
ACRO112080050 ACRO112080250
3,3'-Diaminobenzidine 98+%
3,3'-Diaminobenzidine


Formule: C₁₂H₁₄N₄
MW: 214,27 g/mol
Point de fusion: 176…180 °C
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007725
Numéro CAS: 91-95-2
EINECS: 202-110-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité