4,5-Diaminopyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrimidine-4,5-diamine
112400010
ACRO112400010EA 193 EUR InStock
ACRO112400010
4,5-Diaminopyrimidine 97%
4,5-Diaminopyrimidine
Formule: C₄H₆N₄
MW: 110,1200 g/mol
Point d'ébullition: 229 °C (32 mmHg)
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006113
Numéro CAS: 13754-19-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +53° to +56° (22°C, 589 nm) (c=1, 1,2-dichlorethane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité