Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dibromoaniline 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

112700100
ACRO112700100EA 94.3 EUR InStock
ACRO112700100
2,6-Dibromoaniline 97%
2,6-Dibromoaniline


Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point d'ébullition: 262…264 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 79…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007638
Numéro CAS: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 84 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité