Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Dibromobenzène 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

112730010 112732500 112730025
ACRO112730010EA 165 EUR InStock
ACRO112730010 ACRO112732500 ACRO112730025
1,4-Dibromobenzène 99%
1,4-Dibromobenzène


Formule: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…89 °C
Densité: 1.84 g/cm³
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000089
Numéro CAS: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03042
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥98.5 %
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité